Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G OR360153-1G OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA 52.2 EUR
APOSOR360153-5G APOSOR360153-1G APOSOR360153-25G
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01318982
Núm. CAS: 668983-97-9