4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(Naphthalen-2-yl)phenyl)boronic acid
OR360155-25G
APOSOR360155-25GEA 194 EUR
APOSOR360155-25G
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₆H₁₃BO₂
MW: 248,0800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260454
Núm. CAS: 918655-03-5