2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
OR360157-25G
APOSOR360157-25GEA 59.6 EUR
APOSOR360157-25G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₄BClN₂O₂
MW: 158,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08063113
Núm. CAS: 1003845-06-4