4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR360226-25G
APOSOR360226-25GEA 79.9 EUR
APOSOR360226-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂
MW: 247,1410 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663854
Núm. CAS: 171364-78-6