(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzoylchloride-4-boronic acid, (4-(Chlorocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Chlorocarbonylphenylboronic boronic acid
OR360238-1G OR360238-25G OR360238-5G
APOSOR360238-1GEA 87 EUR
APOSOR360238-1G APOSOR360238-25G APOSOR360238-5G
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₆BClO₃
MW: 184,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062416
Núm. CAS: 332154-57-1