2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR360269-1G OR360269-5G
APOSOR360269-1GEA 0 EUR
APOSOR360269-1G APOSOR360269-5G
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684320
Núm. CAS: 766549-26-2