4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4,4-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360276-1G OR360276-5G
APOSOR360276-1GEA 55.1 EUR
APOSOR360276-1G APOSOR360276-5G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₅BO₂
MW: 236,1581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08690233
Núm. CAS: 859217-67-7