Ácido 2-isopropoxi-5-piridinborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360292-1G OR360292-5G
APOSOR360292-1GEA 72.7 EUR
APOSOR360292-1G APOSOR360292-5G
Ácido 2-isopropoxi-5-piridinborónico, pinacol éster 98%
Ácido 2-isopropoxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₄H₂₂BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368871
Núm. CAS: 871839-91-7