2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207,0341 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095109
Núm. CAS: 933052-52-9