Ácido 2-bromo-4-piridinmetabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
OR360326-5G
APOSOR360326-5GEA 252 EUR
APOSOR360326-5G
Ácido 2-bromo-4-piridinmetabórico 98%
Ácido 2-bromo-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798244
Núm. CAS: 458532-94-0