Ácido 4-bromo-2-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360478-1G OR360478-5G OR360478-10G
APOSOR360478-1GEA 60.9 EUR
APOSOR360478-1G APOSOR360478-5G APOSOR360478-10G
Ácido 4-bromo-2-metoxifenilborónico 98%
Ácido 4-bromo-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,8516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11856025
Núm. CAS: 889849-21-2