2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
OR360494-25G
APOSOR360494-25GEA 119 EUR
APOSOR360494-25G
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Formula: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683099
Núm. CAS: 154549-38-9