6-Bromoindolina-2,3-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
OR3605-25G OR3605-5G OR3605-100G
APOSOR3605-25GEA 62.5 EUR
APOSOR3605-25G APOSOR3605-5G APOSOR3605-100G
6-Bromoindolina-2,3-diona 98%
6-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 274 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631138
Núm. CAS: 6326-79-0