4-Bromoisatin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromoindoline-2,3-dione
OR3606-25G OR3606-5G OR3606-100G
APOSOR3606-25GEA 37.7 EUR
APOSOR3606-25G APOSOR3606-5G APOSOR3606-100G
4-Bromoisatin 98%
4-Bromoisatin
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Pto. de fusión: 253…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618555
Núm. CAS: 20780-72-7