Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzofuran-3-ylboronic acid
OR360664-5G
APOSOR360664-5GEA 148 EUR
APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06801687
Núm. CAS: 317830-83-4