2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid
OR3607-1G OR3607-250MG OR3607-5G
APOSOR3607-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3607-1G APOSOR3607-250MG APOSOR3607-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276977
Núm. CAS: 19155-88-5