Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, Thiophene-2,5-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR360704-25G
APOSOR360704-25GEA 186 EUR
APOSOR360704-25G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₁₆H₂₆B₂O₄S
MW: 336,06 g/mol
Pto. de fusión: 227…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800563
Núm. CAS: 175361-81-6