2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 111 EUR
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClN
Pto. de fusión: 206…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054294
Núm. CAS: 70146-15-5