4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)acetonitrile
OR361030-1G OR361030-5G
APOSOR361030-1GEA 154 EUR
APOSOR361030-1G APOSOR361030-5G
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795675
Núm. CAS: 475272-13-0