Ácido 2,4-dicloro-5-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR361110-1G
APOSOR361110-1GEA 180 EUR
APOSOR361110-1G
Ácido 2,4-dicloro-5-metoxifenilborónico 98%
Ácido 2,4-dicloro-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BCl₂O₃
MW: 220,85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12546454
Núm. CAS: 431942-67-5