Ácido 2,4-diclorofenilborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2,4-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361114-5G
APOSOR361114-5GEA 151 EUR
APOSOR361114-5G
Ácido 2,4-diclorofenilborónico, pinacol éster 96%
Ácido 2,4-diclorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
MW: 272,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795660
Núm. CAS: 68716-50-7