2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361167-1G
APOSOR361167-1GEA
59.6
EUR
APOSOR361167-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Formula:
C₇H₁₀BNO₂ MW: 150,9708 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD11042425 Núm. CAS: 846548-44-5 |