2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR361168-250MG
OR361168-1G
OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA
0
EUR
APOSOR361168-250MG
APOSOR361168-1G
APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₇H₁₀BNO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07437925 Núm. CAS: 693774-55-9 |