2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate, 2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR361326-100MG
OR361326-250MG
OR361326-1G
APOSOR361326-100MGEA
88.6
EUR
APOSOR361326-100MG
APOSOR361326-250MG
APOSOR361326-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₂₀BNO₅ MW: 293,1233 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11855973 Núm. CAS: 1083168-93-7 |