3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 21.9 EUR
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025968
Núm. CAS: 104115-76-6