2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361503-1G OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA 260 EUR
APOSOR361503-1G APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Formula: C₉H₁₃BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11867876
Núm. CAS: 1218790-86-3