Oxindole-6-boronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Oxoindolin-6-yl)boronic acid
OR361513-1G
APOSOR361513-1GEA 236 EUR
APOSOR361513-1G
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Oxindole-6-boronic acid
Formula: C₈H₈BNO₃
MW: 176,9650 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12913936
Núm. CAS: 1217500-61-2