(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-1-Pentene-1-boronic Acid Pinacol Ester
OR361518-25G OR361518-5G OR361518-1G
APOSOR361518-25GEA 934 EUR
APOSOR361518-25G APOSOR361518-5G APOSOR361518-1G
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₁BO₂
MW: 196,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663882
Núm. CAS: 161395-96-6