3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-1GEA 151 EUR
APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03095365
Núm. CAS: 894808-72-1