4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361540-1G OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA 79.9 EUR
APOSOR361540-1G APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₅BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657704
Núm. CAS: 864754-07-4