Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 377 EUR
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₇BO₂
Densidad: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143598
Núm. CAS: 72824-05-6
UN: 1993
ADR: 3,III