Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361629-1G OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 97.3 EUR
APOSOR361629-1G APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11506065
Núm. CAS: 1131912-76-9