1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-indole
OR361656-1G OR361656-25G OR361656-5G
APOSOR361656-1GEA 151 EUR
APOSOR361656-1G APOSOR361656-25G APOSOR361656-5G
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₂₁H₂₄BNO₄S
MW: 397,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063118
Núm. CAS: 1073354-51-4