Ácido 3,4,5-triclorofenilborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4,5-Trichlorophenylboronic acid,pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trichlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361673-1G OR361673-5G
APOSOR361673-1GEA 92.8 EUR
APOSOR361673-1G APOSOR361673-5G
Ácido 3,4,5-triclorofenilborónico, pinacol éster 96%
Ácido 3,4,5-triclorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₄BCl₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11504973
Núm. CAS: 942069-95-6