5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Borono-4-methoxybenzoic acid
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 267 EUR
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₅
MW: 195,9700 g/mol
Pto. de fusión: 207…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203261
Núm. CAS: 730971-32-1