Ácido 5-bromoantranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-5-bromobenzoic acid
OR3626-100G
OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA
34.8
EUR
APOSOR3626-100G
APOSOR3626-25G
Ácido 5-bromoantranilico 98%
Ácido 5-bromoantranilico
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Pto. de fusión: 213…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007823 Núm. CAS: 5794-88-7 EINECS: 227-338-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |