2,4,6-Trimetoxianilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3630-1G OR3630-250MG
APOSOR3630-1GEA 279 EUR
APOSOR3630-1G APOSOR3630-250MG
2,4,6-Trimetoxianilina
2,4,6-Trimetoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO₃
Pto. Ebullición: 125…127 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017165
Núm. CAS: 14227-17-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III