4-Cloro-2,6-dimetilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR3632-100MG
OR3632-250MG
APOSOR3632-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR3632-100MG
APOSOR3632-250MG
4-Cloro-2,6-dimetilquinolina
4-Cloro-2,6-dimetilquinolina
Formula:
C₁₁H₁₀ClN MW: 191,6568 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272394 Núm. CAS: 6270-08-2 |