D(-)-Isoleucina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3R)-(-)-Isoleucina, H-D-Ile-OH
OR36341-1G OR36341-5G
APOSOR36341-1GEA 217 EUR
APOSOR36341-1G APOSOR36341-5G
D(-)-Isoleucina
D(-)-Isoleucina
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: 265…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064221
Núm. CAS: 319-78-8