Fmoc-Cys(StBu)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-S-(tert-butylthio)-L-cysteine
OR36369-25G
APOSOR36369-25GEA 632 EUR
APOSOR36369-25G
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Formula: C₂₂H₂₅NO₄S₂
MW: 431,565 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042617
Núm. CAS: 73724-43-3