4-Cloro-8-metilquinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3637-100MG OR3637-250MG
APOSOR3637-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3637-100MG APOSOR3637-250MG
4-Cloro-8-metilquinolina 97%
4-Cloro-8-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272330
Núm. CAS: 18436-73-2