7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3654-5G OR3654-25G
APOSOR3654-5GEA 66.7 EUR
APOSOR3654-5G APOSOR3654-25G
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738671
Núm. CAS: 99455-15-9