4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3658-1G OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA 335 EUR
APOSOR3658-1G APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 202…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00552889
Núm. CAS: 104217-23-4