4-Formilbenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
OR3659-100G OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3659-100G APOSOR3659-25G
4-Formilbenzoato de metilo
4-Formilbenzoato de metilo
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Pto. de fusión: 60…63 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006950
Núm. CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5