Ácido (2-metoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 0 EUR
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
Ácido (2-metoxifenil)metabórico
Ácido (2-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
Pto. de fusión: 102…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236047
Núm. CAS: 5720-06-9