Ácido (3-metoxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3664-25G OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA 0 EUR
APOSOR3664-25G APOSOR3664-100G
Ácido (3-metoxifenil)metabórico 97%
Ácido (3-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161359
Núm. CAS: 10365-98-7