Ácido (4-metoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 53.8 EUR
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
Ácido (4-metoxifenil)metabórico
Ácido (4-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039139
Núm. CAS: 5720-07-0