7-Cloroindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3666-1G
APOSOR3666-1GEA 34.8 EUR
APOSOR3666-1G
7-Cloroindol
7-Cloroindol
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321301
Núm. CAS: 53924-05-3