7-Bromoindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3667-5G OR3667-1G
APOSOR3667-5GEA 42.2 EUR
APOSOR3667-5G APOSOR3667-1G
7-Bromoindol 97%
7-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799492
Núm. CAS: 51417-51-7