(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine

OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 192 EUR
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C
Pto. de fusión: 34…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039884
Núm. CAS: 33674-96-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR